Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanidinthiocyanat, 99%, til biokemi
Artikelnummer. 10526602 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10526602 100 g Plastflaske 100g
10423551 250 g Plastflaske 250g
10741244 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10526602 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 411111000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 593-84-0 | CH5N3·CHNS | 118,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guanidinthiocyanat er et nyttigt værktøj til RNA-isolering og proteinsolubilisering. Det er involveret i kvantificeringen af mRNA fra hepatocytter. Det fungerer som et medium for blodsmaple lystae for at opretholde integriteten af nukleinsyre. Det er et kaotropt middel, hovedsageligt involveret i ekstraktion af DNA og RNA. Det bruges til at deaktivere influenzavirus.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Lysfølsom. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-84-0
Molekylær formel CH5N3·CHNS
Molekylvægt (g/mol) 118.16
MDL nummer MFCD00013027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine thiocyanate
Navn note 0.99
Absorbans (3M soln. in water), 0.05 max. at 300nm, (3 M soln. in water), (3 M soln. in water) at 0nm
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Farve Hvid eller farveløs
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel NH2C(NH)NH2·HSCN
Mængde 100 g
FN nummer 3261
Opløselighedsinformation (3 M in water) Clear colorless
Formel vægt 118.16
Damptryk Negligible
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.