Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanidin thiocyanat, 99%
Artikelnummer. p-7025642
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11434777
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21250.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guanidinthiocyanat er et nyttigt værktøj til RNA-isolering og proteinsolubilisering. Det er involveret i kvantificeringen af mRNA fra hepatocytter. Det fungerer som et medium for blodsmaple lystae for at opretholde integriteten af nukleinsyre. Det er et kaotropt middel, hovedsageligt involveret i ekstraktion af DNA og RNA. Det bruges til at deaktivere influenzavirus.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guanidinthiocyanat er et nyttigt værktøj til RNA-isolering og proteinsolubilisering. Det er involveret i kvantificeringen af mRNA fra hepatocytter. Det fungerer som et medium for blodsmaple lystae for at opretholde integriteten af nukleinsyre. Det er et kaotropt middel, hovedsageligt involveret i ekstraktion af DNA og RNA. Det bruges til at deaktivere influenzavirus.
Opløselighed Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Lysfølsom. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidinthiocyanat
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og ethanol
Procent renhed 99%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Guanidine thiocyanate