Få mere at vide
Guanidinnitrat, TRC
Artikelnummer. 30398020
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30398020 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30398020 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG821240100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Nitrate
CAS 506-93-4
Molekylær formel CH5N4O3
Mængde 100 g
Synonym Guanidinium Nitrate, NSC 7295, Guanidine Mononitrate
InChI formel InChI=1S/CH5N3.HNO3/c2*2-1(3)4/h(H5,2,3,4);(H,2,3,4)
SMIL NC(=N)N.O[N+](=O)[O-]
IUPAC navn guanidin; Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 121.08
Formel vægt 122.044