Få mere at vide
Guanidinnitrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352177
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352177 1000 g 1kg
11342177 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11352177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09643.0B
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 506-93-4
Molekylær formel CH6N4O3
Molekylvægt (g/mol) 122.084
MDL nummer MFCD00013028
InChI nøgle CNUNWZZSUJPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine nitrate, guanidinium nitrate, guanidine; nitric acid, guanidine, mononitrate, guanidine, nitrate, guanidine mononitrate, guanidine nitrate 1:1, guanidinenitrate, pubchem21372, acmc-209kpa
PubChem CID 10481
IUPAC navn guanidin; salpetersyre
SMIL C(=N)(N)N.[N+](=O)(O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine nitrate
Smeltepunkt 213 °C til 216 °C
Tæthed 1.44
pH 4.9
Lugt Lugtfri
Mængde 1000 g
FN nummer UN1467
Beilstein 3596600
Merck Index 14,4562
Formel vægt 122.08
Procent renhed 98%