Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanidinhydrochlorid, ultrarent, 99%
Beskrivelse
Guanidinhydrochlorid bruges til oprensning af proteiner og nukleinsyrer. Det kan bruges som medicin, organisk syntesemellemprodukt og bruges i farvestoffer. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af sulfadiazin, som er et vigtigt råmateriale til sulfamethyldiazin, sulfamethazin og folinsyre. Det anvendes til syntese af 2-amino-pyrimidin, 2-amino-6-methyl-pyrimidin og 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidin. Anvendes også i RNA-isolering til at dissociere nukleoproteiner og hæmme RNase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Guanidinhydrochlorid anvendes til oprensning af proteiner og nukleinsyrer. Det kan bruges som medicin, organisk syntesemellemprodukt og bruges i farvestoffer. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af sulfadiazin, som er et vigtigt råmateriale til sulfamethyldiazin, sulfamethazin og folinsyre. Det anvendes til syntese af 2-amino-pyrimidin, 2-amino-6-methyl-pyrimidin og 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidin. Anvendes også i RNA-isolering til at dissociere nukleoproteiner og hæmme RNase.
Opløselighed Opløseligt i
vand og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Kan agglomerere ved opbevaring.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 185 °C til 188 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.344 |
| Renhedsgrad noter | Ultrapure |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3591990 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,4562 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Guanidine hydrochloride, ultrapure
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride