Beskrivelse
- Guanidinhydrochlorid er et stærkt kaotropt middel, der er nyttigt til denaturering og efterfølgende genfoldning af proteiner
- Dette stærke denatureringsmiddel kan solubilisere uopløselige eller denaturerede proteiner såsom inklusionslegemer
- Dette kan bruges som det første trin i refoldning af proteiner eller enzymer til deres aktive form
- Urea og dithiothreitol (DTT) kan også være nødvendigt
- Guanidin HCl bruges til isolering af RNA til at dissociere nukleoproteinet i dets nukleinsyre- og proteindele
- Det er en hæmmer af RNase
- Højkoncentrerede (6 - 8 M) Guanidin HCl-opløsninger bruges til at denaturere native globulære proteiner
- Det forstyrrer tilsyneladende hydrogenbindinger, som holder proteinet i dets unikke struktur; der er dog også beviser, der tyder på, at guanidinhydrocholorid kan forstyrre hydrofobe interaktioner ved at fremme opløseligheden af hydrofobe rester i vandige opløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GUANIDINE HYDROCHLORIDE |
| Smeltepunkt | 180 °C til 190 °C |
| Farve | Hvid |
| Lineær formel | CH5N3·HCl |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (6 M – klar, farveløs opløsning). |
| Formel vægt | 95.53 |
| Procent renhed | ≥99% |
| Grad | Ultra Pure |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |