Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, Ultra Pure kvalitet, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441682 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441682 100 g 100g
11461682 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11441682 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04820512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    659.00 DKK
    626.87 DKK / 100g
    Spare 32.13 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
  • Guanidinhydrochlorid er et stærkt kaotropt middel, der er nyttigt til denaturering og efterfølgende genfoldning af proteiner
  • Dette stærke denatureringsmiddel kan solubilisere uopløselige eller denaturerede proteiner såsom inklusionslegemer
  • Dette kan bruges som det første trin i refoldning af proteiner eller enzymer til deres aktive form
  • Urea og dithiothreitol (DTT) kan også være nødvendigt
  • Guanidin HCl bruges til isolering af RNA til at dissociere nukleoproteinet i dets nukleinsyre- og proteindele
  • Det er en hæmmer af RNase
  • Højkoncentrerede (6 - 8 M) Guanidin HCl-opløsninger bruges til at denaturere native globulære proteiner
  • Det forstyrrer tilsyneladende hydrogenbindinger, som holder proteinet i dets unikke struktur; der er dog også beviser, der tyder på, at guanidinhydrocholorid kan forstyrre hydrofobe interaktioner ved at fremme opløseligheden af hydrofobe rester i vandige opløsninger
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
MDL nummer MFCD00013026
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GUANIDINE HYDROCHLORIDE
Smeltepunkt 180 °C til 190 °C
Farve Hvid
Lineær formel CH5N3·HCl
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (6 M – klar, farveløs opløsning).
Formel vægt 95.53
Procent renhed ≥99%
Grad Ultra Pure
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanadine hydrochloride