Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, Ultra Pure, 500 g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451682 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11451682 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11451682 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04820539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 DKK
    2860.12 DKK / 500g
    Spare 144.88 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
50-01-1 Renhed:>> 99% OD (260 nm) af en 6 M opløsning: <<0,03 Ammelin: ingen påvist Proteindenatureringsmiddel til molekylvægtsbestemmelser
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Mængde 500 g
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=N)(N)N.Cl
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Grad Ultrapure
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride, ultra pure
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P235-Opbevares køligt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanidine hydrochloride