Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, praktisk kvalitet, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11324359 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
11324359 250 g
1 options
Artikelnummer. 11324359 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02101905.2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
  • Guanidinhydrochlorid er et stærkt kaotropt stof, der er nyttigt til denaturering og efterfølgende genfoldning af proteiner
  • Dette stærke denaturerende middel kan opløselige uopløselige eller denaturerede proteiner såsom inklusionslegemer og bruges til genvinding af periplasmatiske proteiner
  • Dette kan bruges som det første skridt i at folde proteiner eller enzymer om til deres aktive form
  • Urea og ditiothreitol (DTT) kan også være nødvendige
  • Det bruges også til isolering af RNA til at dissociere nukleoproteinet i dets nukleinsyre- og proteingrupper
  • Det er en hæmmer af RNase
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GUANIDINE HYDROCHLORIDE
CAS 50-01-1
Smeltepunkt 175 °C til 190 °C
Farve Hvid
Molekylær formel CH6ClN3
Lineær formel CH5N3·HCl
MDL nummer MFCD00013026
Mængde 250 g
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
Opløselighedsinformation Opløselig i (6M aq soln): Relativt klar til uklar gul opløsning med sediment på stående jord.
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=N)(N)N.Cl
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Formel vægt 95.53
Grad Praktisk
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride, practical grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride