Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid optisk densitetskvalitet MP Biomedicals
Artikelnummer. 11473731 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11473731 100 g
1 options
Artikelnummer. 11473731 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215121080
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride
CAS 50-01-1
Tæthed 1,345 g/cm3 ved 20 °C
Molekylær formel CH6ClN3
Mængde 100 g
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=N)(N)N.Cl
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 95.53
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
Formel vægt 95.5
Grad Optisk tæthed