Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanidinhydrochlorid, molekylærbiologigrad
Artikelnummer. 15430467
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15430467 100 g 100g
15440467 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15430467 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65661.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.90 DKK
    658.65 DKK / 100g
    Spare 152.25 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et proteindenaturant | CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95,53 g/mol
Guanidinhydrochlorid bruges til denaturering og efterfølgende genfoldning af proteiner. Dette stærke denatureringsmiddel kan solubilisere uopløselige eller denaturerede proteiner såsom inklusionslegemer. Dette kan bruges som det første trin i refoldning af proteiner eller enzymer til deres aktive form. Urea og dithiothreitol (DTT) kan også være nødvendigt. Guanidinhydrochlorid bruges i RNA-isolering til at dissociere nukleoproteiner og hæmme RNase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guanidinhydrochlorid anvendes til denaturering og efterfølgende genfoldning af proteiner. Dette stærke denatureringsmiddel kan solubilisere uopløselige eller denaturerede proteiner såsom inklusionslegemer. Dette kan bruges som det første trin i refoldning af proteiner eller enzymer til deres aktive form. Urea og dithiothreitol (DTT) kan også være nødvendigt. Guanidinhydrochlorid bruges i RNA-isolering til at dissociere nukleoproteiner og hæmme RNase.
Opløselighed Frit
opløseligt i vand
Bemærkninger
Beskyt mod varme. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
MDL nummer MFCD00013026
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine hydrochloride
Smeltepunkt 178 °C til 185 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.34
Mængde 100 g
Beilstein 3591990
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 144562
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand
Formel vægt 95.53
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride