Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, (krystallinsk, opløsning kan være uklar og gul/praktisk kvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11344359 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344359 5 kg 5kg
11334359 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11344359 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210190505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2880.00 DKK
    2742.58 DKK / 5kg
    Spare 137.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride
Farve Gul
Mængde 5 kg
Formel vægt 95.5
Grad Praktisk
Fysisk form Krystallinsk, opløsningen kan være uklar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine Hydrochloride