Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, (krystallinsk, opløsning kan være uklar og gul/praktisk kvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11334359 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334359 1 kg -
11344359 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334359 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210190501
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride
Farve Gul
Mængde 1 kg
Formel vægt 95.5
Grad Praktisk
Fysisk form Crystalline, Solution May Be Cloudy