Få mere at vide
Guanidine Hydrochloride, 99+%, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11466551 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
3 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11466551 25 g
11476551 100 g
11486551 500 g
11496551 1 kg
11406561 3 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11466551 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219482625
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride
Analyseprocentområde 99+%
Mængde 25 g
Formel vægt 95.53