Få mere at vide
Guanidin hydrochlorid,∽ 99 %, (krystallinsk/optisk kvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11463731 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463731 25 g -
11483731 500 g -
11493731 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11463731 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215121025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstiller klare, farveløse opløsninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride
Analyseprocentområde ∽99%
Mængde 25 g
Formel vægt 95.5
Grad Optisk
Fysisk form Krystallinsk