Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, 99,5 %, uden antiklumpningsmiddel
Artikelnummer. 10823781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10823781 500 g Plastflaske 500g
10607568 100 g Plastflaske 100g
10783444 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
13428528 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10823781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 364795000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1641.82 DKK
    1430.65 DKK / 500g
    Spare 211.17 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH5N3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 95.53
MDL nummer MFCD00013026
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine hydrochloride
Navn note Uden antiklumpningsmiddel
Absorbans (6 M vandig opl.), (6 M vandig opl.) ved 0 nm, 0,01 maks. ved 280 nm, 0,03 max ved 260 nm
Smeltepunkt 178,0 °C til 188,0 °C
Farve Farveløs til hvid
Infrarødt spektrum overhold struktur og standard
Analyseprocentområde 99.5%
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC(=NH)NH2·HCl
Mængde 500 g
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2150 g/L (20 °C).
Formel vægt 95.53
Procent renhed 99.5%
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride, without anticaking agent
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.