Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, 99,5+%, molekylærbiologigrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7082794 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Poly spand
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 15835228
Brand: Thermo Scientific J75823.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
  • Anvendes til ekstraktion af RNA.
  • Fremstilling af genomisk DNA med høj molekylvægt.
  • Opløseliggørende inklusionslegemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Used for extraction of RNA
  • Preparation of high molecular weight genomic DNA
  • Solubilizing inclusion bodies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
MDL nummer MFCD00013026
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidine;hydrochloride
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride
Smeltepunkt 185°C to 188°C
Tæthed 1.344
Emballage Plastic bottle
Lineær formel (NH2)2C=NH·HCl
Mængde 100 g
Beilstein 3591990
Formel vægt 95.53
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molecular Biology
Fysisk form Crystals