Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, >99,5 %, molekylærbiologisk kvalitet
Artikelnummer. 15845228 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastikflaske
Poly spand
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15845228 500 g Plastflaske 500g
15835228 100 g Plastikflaske 100g
15815368 1 kg Plastikflaske 1kg
15825368 5 kg Poly spand 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15845228 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J75823.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.80 DKK
    1517.65 DKK / 500g
    Spare 308.15 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95,53 g/mol
  • Anvendes til ekstraktion af RNA.
  • Fremstilling af genomisk DNA med høj molekylvægt.
  • Opløseliggørende inklusionslegemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Anvendes til ekstraktion af RNA
  • Fremstilling af genomisk DNA med høj molekylvægt
  • Opløseliggørende inklusionslegemer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
MDL nummer MFCD00013026
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride
Smeltepunkt 185 °C til 188 °C
Tæthed 1.344
Emballage Plastflaske
Lineær formel (NH2)2C=NH·HCl
Mængde 500 g
Beilstein 3591990
Formel vægt 95.53
Procent renhed ≥99.5%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride