Beskrivelse
- Anvendes til ekstraktion af RNA.
- Fremstilling af genomisk DNA med høj molekylvægt.
- Opløseliggørende inklusionslegemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Bruges til ekstraktion af RNA
- Fremstilling af høj molekylær genetik DNA
- Opløselige inklusionslegemer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine Hydrochloride |
| Smeltepunkt | 185°C to 188°C |
| Tæthed | 1.344 |
| Emballage | Plastikflaske |
| Lineær formel | (NH2)2C=NH·HCl |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3591990 |
| Formel vægt | 95.53 |
| Procent renhed | ≥99.5% |
| Grad | Molekylærbiologi |
| Vis mere |