Description
- Anvendes til ekstraktion af RNA.
- Fremstilling af genomisk DNA med høj molekylvægt.
- Opløseliggørende inklusionslegemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Anvendes til ekstraktion af RNA
- Fremstilling af genomisk DNA med høj molekylvægt
- Opløseliggørende inklusionslegemer
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 185 °C til 188 °C |
| Tæthed | 1.344 |
| Emballage | Poly spand |
| Mængde | 5 kg |
| Beilstein | 3591990 |
| Formel vægt | 95.53 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Fysisk form | Krystaller |
Safety and Handling
Product Identifier
- Guanidine hydrochloride, Molecular Biology Grade, Thermo Scientific
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine, hydrochloride