Description
- Anvendes til ekstraktion af RNA.
- Fremstilling af genomisk DNA med høj molekylvægt.
- Opløseliggørende inklusionslegemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Bruges til ekstraktion af RNA
- Fremstilling af høj molekylær genetik DNA
- Opløselige inklusionslegemer
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 185 °C til 188 °C |
| Tæthed | 1.344 |
| Emballage | Plastikflaske |
| Lineær formel | (NH2)2C=NH.HCl |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 3591990 |
| Formel vægt | 95.53 |
| Procent renhed | >99.5% |
| Grad | Molekylærbiologi |
| Show More |