Få mere at vide
Guanidin hydrochlorid,≥ 99,5 %, (krystallinsk/ultrarent), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11462002 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5kg
Artikelnummer. 11462002
Brand: MP Biomedicals 0210569691
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Danner klare, farveløse opløsninger ved 6,0 M koncentration. ydre dia. 260 nm af en 6,0 M opløsning:< 0,03
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Hydrochloride
Analyseprocentområde ≥99.5%
Mængde 1 kg
Formel vægt 95.5
Grad Ultrapure
Fysisk form Krystallinsk
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine Hydrochloride, Ultra Pure
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: guanidine hydrochloride