Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanidinhydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. 15433499
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15433499 500 g 500g
15423499 100 g 100g
15443499 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433499 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60786.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1581.00 DKK
    1309.65 DKK / 500g
    Spare 271.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95,53 g/mol
Guanidinhydrochlorid bruges til oprensning af proteiner og nukleinsyrer. Det kan bruges som medicin, organisk syntesemellemprodukt og bruges i farvestoffer. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af sulfadiazin, som er et vigtigt råmateriale til sulfamethyldiazin, sulfamethazin og folinsyre. Det anvendes til syntese af 2-amino-pyrimidin, 2-amino-6-methyl-pyrimidin og 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidin. Anvendes også i RNA-isolering til at dissociere nukleoproteiner og hæmme RNase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guanidinhydrochlorid anvendes til oprensning af proteiner og nukleinsyrer. Det kan bruges som medicin, organisk syntesemellemprodukt og bruges i farvestoffer. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af sulfadiazin, som er et vigtigt råmateriale til sulfamethyldiazin, sulfamethazin og folinsyre. Det anvendes til syntese af 2-amino-pyrimidin, 2-amino-6-methyl-pyrimidin og 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidin. Anvendes også i RNA-isolering til at dissociere nukleoproteiner og hæmme RNase.
Opløselighed Frit opløseligt
i vand. Opløseligt i vand og ethanol.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Kan agglomerere ved opbevaring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
MDL nummer MFCD00013026
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine hydrochloride
Smeltepunkt 185 °C til 188 °C
Farve Hvid
Tæthed 1.344
Mængde 500 g
Beilstein 3591990
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,4562
Opløselighedsinformation Frit opløselig i vand; Opløselig i vand og ethanol.
Formel vægt 95.53
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride