Få mere at vide
Guanidine hydrochloride, 98%
Artikelnummer. p-7021270
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
5000g
Artikelnummer. 11420024
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13543.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guanidine hydrochloride, CAS # 50-01-1, is an ionic buffer component used for nucleic acids (DNA and RNA) and protein isolation. | CAS: 50-01-1 | CH6ClN3 | 95.53 g/mol
Guanidinhydrochlorid bruges til oprensning af proteiner og nukleinsyrer. Det kan bruges som medicin, organisk syntesemellemprodukt og bruges i farvestoffer. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af sulfadiazin, som er et vigtigt råmateriale til sulfamethyldiazin, sulfamethazin og folinsyre. Det anvendes i syntesen af 2-amino-pyrimidin, 2-amino-6-methyl-pyrimidin og 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidin. Anvendes også i RNA-isolering til at dissociere nukleoproteiner og hæmme RNase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Guanidinhydrochlorid er hydrochloridsaltet af guanidin, et acetylcholinfrigørende middel
  • Det er et normalt produkt af proteinmetabolisme og bruges nogle gange til pyrimidinsyntese
Anvendelse
  • Guanidinhydrochlorid er et kraftigt denatureringsmiddel, der er nyttigt til at tage nukleinsyrer (DNA og RNA) og proteiner ud af deres oprindelige konformation
  • Guanidinhydrochlorid virker som en stærk organisk base ved fysiologisk pH
  • Det er velegnet til brug i protein- og nukleinsyreoprensningsprotokoller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH6ClN3
Molekylvægt (g/mol) 95.53
MDL nummer MFCD00013026
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine hydrochloride
Smeltepunkt 178°C to 185°C
Tæthed 1.344
Mængde 250 g
Beilstein 3591990
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 144562
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol.
Formel vægt 95.53
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Guanidine hydrochloride