Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Guanidinhydrochlorid bruges til oprensning af proteiner og nukleinsyrer. Det kan bruges som medicin, organisk syntesemellemprodukt og bruges i farvestoffer. Det fungerer som et mellemprodukt i fremstillingen af sulfadiazin, som er et vigtigt råmateriale til sulfamethyldiazin, sulfamethazin og folinsyre. Det anvendes i syntesen af 2-amino-pyrimidin, 2-amino-6-methyl-pyrimidin og 2-amino-4,6-dimethyl-pyrimidin. Anvendes også i RNA-isolering til at dissociere nukleoproteiner og hæmme RNase.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
- Guanidinhydrochlorid er hydrochloridsaltet af guanidin, et acetylcholinfrigørende middel
- Det er et normalt produkt af proteinmetabolisme og bruges nogle gange til pyrimidinsyntese
Anvendelse
- Guanidinhydrochlorid er et kraftigt denatureringsmiddel, der er nyttigt til at tage nukleinsyrer (DNA og RNA) og proteiner ud af deres oprindelige konformation
- Guanidinhydrochlorid virker som en stærk organisk base ved fysiologisk pH
- Det er velegnet til brug i protein- og nukleinsyreoprensningsprotokoller
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 178 °C til 185 °C |
| Tæthed | 1.344 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3591990 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 144562 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og ethanol. |
| Formel vægt | 95.53 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Guanidine hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine hydrochloride