Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, 98%, med <0,4% antiklumpningsmiddel (SiO2)
Artikelnummer. 11965591 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
25kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11965591 25 kg Fiber tromle 25kg
10132340 250 g Plastflaske 250g
10447690 1 kg Plastflaske 1kg
10337180 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10573174 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11965591 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120230251
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Guanidinhydrochlorid, 98%, med <0,4% antiklumpningsmiddel (SiO2), Mængde: 1 kg, emballage: Plastikflaske, hvid til gul, smeltepunkt: 179,0 grader. C til 186,0 grader. C, molekylvægt: 95,53, procentuelle renhed: 98%, assay-procentinterval: 0,5% maks. Ammoniumchlorid (Argentometri) | CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH5N3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 95.53
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine hydrochloride
Smeltepunkt 179,0 °C til 186,0 °C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.3400g/mL
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0,5% maks. Ammoniumchlorid (Argentometri)
Emballage Fiber tromle
Lineær formel H2NC(=NH)NH2·HCl
Mængde 25 kg
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Specifik vægtfylde 1.34
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 2280 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 300 g/L ethanol (30 °C), 19,5 g/100 g dimethylformamid (30 °C), <0,05 g/100 g acetone -<0,05 g/100 g benzen (30 °C), uopløseligt i trichlorethylen
Formel vægt 95.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.