Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, 98%, med <0,4% antiklumpningsmiddel (SiO2)
Artikelnummer. 10447690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
250g
25kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10447690 1 kg Plastflaske 1kg
10132340 250 g Plastflaske 250g
10337180 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10573174 10 kg Plast tromle 10kg
11965591 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10447690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120230010
Request Bulk or Custom Format
Guanidinhydrochlorid, 98%, med <0,4% antiklumpningsmiddel (SiO2), Mængde: 1 kg, emballage: Plastikflaske, hvid til gul, smeltepunkt: 179,0 grader. C til 186,0 grader. C, molekylvægt: 95,53, procentuelle renhed: 98%, assay-procentinterval: 0,5% maks. Ammoniumchlorid (Argentometri) | CAS: 50-01-1 | CH5N3·HCl | 95,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-01-1
Molekylær formel CH5N3·HCl
Molekylvægt (g/mol) 95.53
InChI nøgle PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanidine hydrochloride, guanidinium chloride, guanidine, monohydrochloride, aminoformamidine hydrochloride, aminomethanamidine hydrochloride, guanidine monohydrochloride, guanidine hcl, guanidine chloride, iminourea hydrochloride, carbamidine hydrochloride
PubChem CID 5742
ChEBI CHEBI:32735
IUPAC navn guanidin;hydrochlorid
SMIL C(=N)(N)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine hydrochloride
Smeltepunkt 179.0°C to 186.0°C
Farve Hvid til gul
Tæthed 1.3400g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 0.5% max. Ammonium chloride (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC(=NH)NH2·HCl
Mængde 1 kg
Beilstein 03,82
Merck Index 15,4597
Specifik vægtfylde 1.34
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2280g/L (20°C). Other solubilities: 300g/L ethanol (30°C), 19.5g/100g dimethylformamide (30°C), <0.05g/100g acetone -<0.05g/100g benzene (30°C), insoluble in trichloroethylene
Formel vægt 95.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.