Få mere at vide
Guanidinhydrochlorid, 98%, med <0,4% antiklumpningsmiddel (SiO2)
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine hydrochloride |
| Smeltepunkt | 179,0 °C til 186,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Tæthed | 1.3400g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 0,5% maks. Ammoniumchlorid (Argentometri) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | H2NC(=NH)NH2·HCl |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 03,82 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Guanidine hydrochloride
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.