Learn More
Guanidine-d5 DCl, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine-d5 Hydrochloride-d |
| CAS | 108694-93-5 |
| Molekylær formel | C D5 N3 . Cl D |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Hydrochloric acid-d, compd. with guanidine-d5 (1:1) (9 CI), Guanidine-d5, mono(hydrochloride-d) (9 CI), Guanidinium chloride-d6, Guanidine-D5 Deuterochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1 H/i/hD6 |
| SMIL | [2 H]Cl.[2 H]N=C(N([2 H])[2 H])N([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (2 H)chlorane;1,1,2,3,3-pentadeuterioguanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 101.568 |
| Formel vægt | 101.063 g/mol |
| Show More |