Få mere at vide
Guanidine Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine Carbonate |
| CAS | 593-85-1 |
| Molekylær formel | 2(CH5N3) . (CH2O3) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Bisguanidinium Carbonate, Diguanidinium Carbonate, Guanidinium Carbonate |
| InChI formel | InChI=1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4) |
| SMIL | NC(=N)N.NC(=N)N.OC(=O)O |
| IUPAC navn | carbonic acid;guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.17 |
| Formel vægt | 180.0971 |