Få mere at vide
Guanidine Carbonate, TRC
Artikelnummer. 30401754
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30401754 25 g
1 options
Artikelnummer. 30401754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG83871525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Carbonate
CAS 593-85-1
Molekylær formel 2(CH5N3) . (CH2O3)
Mængde 25 g
Synonym Bisguanidinium Carbonate, Diguanidinium Carbonate, Guanidinium Carbonate
InChI formel InChI=1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
SMIL NC(=N)N.NC(=N)N.OC(=O)O
IUPAC navn carbonic acid;guanidine
Molekylvægt (g/mol) 180.17
Formel vægt 180.0971