Få mere at vide
Guanidine Carbonate, 99+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine carbonate |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 267.0°C to 270.0°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Emballage | Plast tromle |
| Lineær formel | [C(NH2)3]2CO3 |
| Mængde | 5 kg |
| Beilstein | 03,82 |
| Vis mere |