Få mere at vide
Guanidine Carbonate, 99+%
Artikelnummer. 10367130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10367130 1 kg 1kg
10214870 250 g 250g
13445748 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10367130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120220010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 593-85-1 | 0·5 H2CO3 | 90.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-85-1
Molekylær formel 0·5 H2CO3
Molekylvægt (g/mol) 90.08
MDL nummer MFCD00013029
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine carbonate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 267.0°C to 270.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Plastflaske
Lineær formel [C(NH2)3]2CO3
Mængde 1 kg
Beilstein 03,82
Opløselighedsinformation Solubility in water: 450g/L (20 c). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Formel vægt 90.08
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver