Få mere at vide
Guanidine carbonate, 98%
Artikelnummer. 11465263
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465263 5000 g 5000g
11455263 250 g 250g
11445263 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465263 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12853.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 593-85-1 | C3H12N6O3
Det anvendes som en stærk organisk alkali, organisk mellemprodukt, i sæbe og kosmetiske produkter og i tekstilindustrien. Det bruges også til fremstilling af fine kemikalier og i forbrugerprodukter til afslappende hår. Det bruges i forskellige industrier til at løse forskellige formål, såsom kosmetik som en hårafslapper, der glatter håret ved kemisk at krølle det, rengøringsmidler som et synergistisk middel, lægemidler som et antibiotikum og mikroindkapslingsproces til selvkopierende papir.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som en stærk organisk alkali, organisk mellemprodukt, i sæbe og kosmetiske produkter og i tekstilindustrien. Det bruges også til fremstilling af fine kemikalier og i forbrugerprodukter til afslappende hår. Det bruges i forskellige industrier til at løse forskellige formål, såsom kosmetik som en hårafslapper, der glatter håret ved kemisk at krølle det, rengøringsmidler som et synergistisk middel, lægemidler som et antibiotikum og mikroindkapslingsproces til selvkopierende papir.
Opløselighed Opløseligt i vand 450 g
/L (20 C); let °opløseligt i alkohol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-85-1
Molekylær formel C3H12N6O3
MDL nummer MFCD00013029
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine carbonate
Smeltepunkt ∼198°C (decomposition)
Mængde 5000 g
Beilstein 3628359
Opløselighedsinformation Soluble in water 450g/L (20°C); slightly soluble in alcohol and acetone.
Formel vægt 180.17
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine carbonate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanidine carbonate