Få mere at vide
Guanidine carbonate, 98%
Beskrivelse
Det anvendes som en stærk organisk alkali, organisk mellemprodukt, i sæbe og kosmetiske produkter og i tekstilindustrien. Det bruges også til fremstilling af fine kemikalier og i forbrugerprodukter til afslappende hår. Det bruges i forskellige industrier til at løse forskellige formål, såsom kosmetik som en hårafslapper, der glatter håret ved kemisk at krølle det, rengøringsmidler som et synergistisk middel, lægemidler som et antibiotikum og mikroindkapslingsproces til selvkopierende papir.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes som en stærk organisk alkali, organisk mellemprodukt, i sæbe og kosmetiske produkter og i tekstilindustrien. Det bruges også til fremstilling af fine kemikalier og i forbrugerprodukter til afslappende hår. Det bruges i forskellige industrier til at løse forskellige formål, såsom kosmetik som en hårafslapper, der glatter håret ved kemisk at krølle det, rengøringsmidler som et synergistisk middel, lægemidler som et antibiotikum og mikroindkapslingsproces til selvkopierende papir.
Opløselighed Opløseligt i vand 450 g
/L (20 C); let °opløseligt i alkohol og acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine carbonate |
| Smeltepunkt | ∼198°C (decomposition) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3628359 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water 450g/L (20°C); slightly soluble in alcohol and acetone. |
| Formel vægt | 180.17 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Guanidine carbonate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- MIXTURE LIST-Contain: Guanidine carbonate