Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Guanfacine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001167
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001167 50 mg
18742624 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001167 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1030/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3080.00 DKK
    2912.70 DKK / 50mg
    Spare 167.30 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
α2A agonist
Guanfacine hydrochloride is a selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29110-48-3
Molekylær formel C9H10Cl3N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanfacine hydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 282.56
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 282.549