Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Guanfacine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742624
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18742624 10 mg
30001167 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742624 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1030/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    974.40 DKK / 10mg
    Spare 60.60 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
α2A agonist
Guanfacine hydrochloride is a selective α2A-adrenoceptor agonist (Kd = 31 nM). Displays 60-fold selectivity over α2B-adrenoceptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29110-48-3
Molekylær formel C9H10Cl3N3O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanfacine hydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 282.56
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 282.549