missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Guanfacine-13C, 15N3, TRC

Artikelnummer. 30180374
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180374 10 mg
30179915 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30180374 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG81600210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1189924-28-4
Molekylær formel 13C C8 H9 Cl2 15N3 O
Molekylvægt (g/mol) 250.07
Synonym Benzeneacetamide-15N, N-(amino-15N-imino-15N-methyl-13C)-2,6-dichloro- (ACI), N-(Amino-15N-imino-15N-methyl-13C)-2,6-dichlorobenzeneacetamide-15N (ACI), [13C,15N3]Guanfacine, Guanfacine-13C,15N3, Guanfacine-13C,15N3 (guanidine-13C,15N3), [(2,6-Dichlorophenyl)acetyl]guanidine-13C-15N3, N-(Amidino-13C-15N2)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide-15N
IUPAC navn N-(C-(^{15}N)azanylcarbonimidoyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)acetamide
SMIL [15NH2][13C](=[15NH])[15NH]C(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guanfacine-13C, 15N3
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2N3O/c10-6-2-1-3-7(11)5(6)4-8(15)14-9(12)13/h1-3H,4H2,(H4,12,13,14,15)/i9+1,12+1,13+1,14+1
Formel vægt 249.0067
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.