Få mere at vide
Guanethidinsulfat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17322491 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17322491 250 mg
17312491 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17322491 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468622500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 645-43-2
Molekylær formel C10H24N4O4S
Molekylvægt (g/mol) 296.39
MDL nummer MFCD00035403
InChI nøgle YUFWAVFNITUSHI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn N''-[2-(azocan-1-yl)ethyl]guanidin; svovlsyre
SMIL OS(O)(=O)=O.NC(N)=NCCN1CCCCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanethidine sulfate
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Koncentration eller sammensætningsnoter Titrering med HClO4
Fysisk form Krystallinsk pulver/krystaller
Koncentration 97,5% til 102,5%
Farve Hvid til lys beige
Mængde 250 mg
Formel vægt 296.39