Få mere at vide
Guanethidinsulfat, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanethidine sulfate |
| Emballage | Glasflaske |
| Analysecertifikat | Available |
| Koncentration eller sammensætningsnoter | Titration with HClO4 |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver/krystaller |
| Koncentration | 97.5% to 102.5% |
| Farve | Hvid til lys beige |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 296.39 |