Få mere at vide
Guancydine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16466137
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16466137 5 mg
16403418 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16466137 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101554
MedChemExpress Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Guancydine (Guancidine) is an antihypertensive agent.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guancydine
Fysisk form Solid
CAS 1113-10-6
Farve White
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C7H14N4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Guancidine
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (810.58 mM)
SMIL N=C(NC(C)(C)CC)NC#N
Molekylvægt (g/mol) 154.21
Formel vægt 154.21
Procent renhed 98.0%