Få mere at vide
Guanabenz Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanabenz Acetate |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4) |
| Formel vægt | 290.0337 |