Få mere at vide
Guanabenz acetate, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18752574
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18752574 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18752574 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 0885/100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
α2 agonist. Also I2 selective ligand
α2-adrenergic agonist and IGRS (imidazoline I2 binding site) selective ligand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanabenz acetate
CAS 23256-50-0
Molekylær formel C10H12Cl2N4O2
Mængde 100 mg
Synonym guanabenz wy-8678 acetate, 2,6-dichlorobenzylidene-amino guanidine, acetic acid; 2-2,6-dichlorophenyl methylideneamino guanidine, n-2,6-dichlorophenyl methylidene amino guanidine; acetic acid
InChI nøgle MCSPBPXATWBACD-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)O.C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=NN=C(N)N)Cl
IUPAC navn acetic acid;2-[(2,6-dichlorophenyl)methylideneamino]guanidine
Molekylvægt (g/mol) 291.132
PubChem CID 6852405
Formel vægt 291.14
Procent renhed >98%