Få mere at vide
Guanabenz acetate, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
α2-adrenergic agonist and IGRS (imidazoline I2 binding site) selective ligand.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanabenz acetate |
| CAS | 23256-50-0 |
| Molekylær formel | C10H12Cl2N4O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | guanabenz wy-8678 acetate, 2,6-dichlorobenzylidene-amino guanidine, acetic acid; 2-2,6-dichlorophenyl methylideneamino guanidine, n-2,6-dichlorophenyl methylidene amino guanidine; acetic acid |
| InChI nøgle | MCSPBPXATWBACD-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC(=O)O.C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C=NN=C(N)N)Cl |
| IUPAC navn | acetic acid;2-[(2,6-dichlorophenyl)methylideneamino]guanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.132 |
| PubChem CID | 6852405 |
| Vis mere |