Få mere at vide
Guanabenz Acetate, MedChemExpress
Beskrivelse
Guanabenz (Acetate) (BR-750) is an alpha-2 selective adrenergic agonist used as an antihypertensive agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanabenz Acetate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 23256-50-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H12Cl2N4O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BR-750 Wy8678 acetate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 51 mg/mL (175.18 mM) |
| Vis mere |