missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Guaiol, TRC

Artikelnummer. 17958974
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17958974 100 mg
17937334 50 mg
17937904 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17958974 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG805505100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 489-86-1
Molekylær formel C15 H26 O
Molekylvægt (g/mol) 222.37
Synonym 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-, (3S,5R,8S)-, 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-, [3S-(3α,5α,8α)]-, 5-Azulenemethanol, 1,2,3,4,5β,6,7,8-octahydro-α,α,3α,8α-tetramethyl- (7CI), Guai-1(5)-en-11-ol (8CI), Guaiol (6CI), (3S,5R,8S)-1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-α,α,3,8-tetramethyl-5-azulenemethanol, (-)-Guaiol, 3,8-Dimethyl-5-α-hydroxyisopropyl-δ9-octahydroazulene, Champaca camphor, Champacol, Guaiac alcohol, NSC 19941
IUPAC navn 2-[(3S,5R,8S)-3,8-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulen-5-yl]propan-2-ol
SMIL C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1CC[C@@H]2C)C(C)(C)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guaiol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H26O/c1-10-5-7-12(15(3,4)16)9-14-11(2)6-8-13(10)14/h10-12,16H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1
Formel vægt 222.1984
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.