Få mere at vide
Guaifenesin, Mikromol™
Artikelnummer. 17930486
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
17930486 500 mg
1 options
Artikelnummer. 17930486 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0354.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Guaifenesin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaifenesin
CAS 93-14-1
Analyt- eller komponentnavne Guaifenesin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,2-Dihydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, 2-G, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Actifed C, Aeronesin, Amonidren, Aresol, Calmipan, Colrex Expectorant, Creson, Dilyn, Equicol, Glycerin guaiacolate, Glycerol guaiacolate, Glyceryl guaiacol ether, Glyceryl guaiacolate, Glyceryl guaiacolate ether, Glyceryl guaiacyl ether, Glycerylguaiacol, Glycodex, Glycotuss, Guaiacol glycerin ether, Guaiacol glycerol ether, Guaiacol glyceryl ether, Guaiacuran, Guaiacurane, Guaiacyl glyceryl ether, Guaiamar, Guaianesin, Guaifenesin, Guaifenesine, Guaiphenesin, Guaiphenesine, Guajacuran, Guanar, Guayanesin, Hustosil, Hytuss, Methoxypropanediol, Methphenoxydiol, Miocurin, Mucinex, Muskurelax, My 301, Myocain, Myocaine, Myoscain, NSC 62112, Neuroton, Neurotone, Oresol, Oreson, Organidin NR, Relaxil G, Reorganin, Respenyl, Resyl, Ritussin, Robitussin, SL 90, Sirotol, Tenntus, Tenntuss, Trecid, Tulyn, XL 90, o-Methoxyphenyl glyceryl ether, racemic-Guaifenesin, 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)- (6CI,8CI), Giafen, Glycerol alpha-(2-methoxyphenyl) ether, Glycerol alpha-(o-methoxyphenyl)ether, Glycerol alpha-guaiacyl ether, alpha-Glyceryl guaiacol ether, alpha-Glyceryl guaiacolate ether
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
SMIL COc1ccccc1OCC(O)CO
IUPAC navn 3-(2-methoxyphenoxy)propan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Mængde 500 mg
Formel vægt 198,0892 g/mol