Få mere at vide
Guaifenesin, LoGiCal
Artikelnummer. 30460007
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460007 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30460007 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0354.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaifenesin
CAS 93-14-1
Analyt- eller komponentnavne Guaifenesin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C10 H14 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1,2-Dihydroxy-3-(2-methoxyphenoxy)propane, 2-G, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol, Actifed C, Aeronesin, Amonidren, Aresol, Calmipan, Colrex Expectorant, Creson, Dilyn, Equicol, Glycerin guaiacolate, Glycerol guaiacolate, Glyceryl guaiacol ether, Glyceryl guaiacolate, Glyceryl guaiacolate ether, Glyceryl guaiacyl ether, Glycerylguaiacol, Glycodex, Glycotuss, Guaiacol glycerin ether, Guaiacol glycerol ether, Guaiacol glyceryl ether, Guaiacuran, Guaiacurane, Guaiacyl glyceryl ether, Guaiamar, Guaianesin, Guaifenesin, Guaifenesine, Guaiphenesin, Guaiphenesine, Guajacuran, Guanar, Guayanesin, Hustosil, Hytuss, Methoxypropanediol, Methphenoxydiol, Miocurin, Mucinex, Muskurelax, My 301, Myocain, Myocaine, Myoscain, NSC 62112, Neuroton, Neurotone, Oresol, Oreson, Organidin NR, Relaxil G, Reorganin, Respenyl, Resyl, Ritussin, Robitussin, SL 90, Sirotol, Tenntus, Tenntuss, Trecid, Tulyn, XL 90, o-Methoxyphenyl glyceryl ether, racemic-Guaifenesin, 1,2-Propanediol, 3-(o-methoxyphenoxy)- (6CI,8CI), Giafen, Glycerol alpha-(2-methoxyphenyl) ether, Glycerol alpha-(o-methoxyphenyl)ether, Glycerol alpha-guaiacyl ether, alpha-Glyceryl guaiacol ether, alpha-Glyceryl guaiacolate ether
InChI formel InChI=1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1ccccc1OCC(O)CO
IUPAC navn 3-(2-methoxyphenoxy)propan-1,2-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 198.22
Mængde 10 mg
Formel vægt 198,0892 g/mol