Få mere at vide
Guaiazulene, TRC
Artikelnummer. 30390164
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30390164 50 g
1 options
Artikelnummer. 30390164 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG80500050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Guaiazulene
CAS 489-84-9
Molekylær formel C15 H18
Mængde 50 g
Synonym Azulene, 1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-, Azulene, 7-isopropyl-1,4-dimethyl- (8CI), 1,4-Dimethyl-7-(1-methylethyl)azulene, 1,4-Dimethyl-7-isopropylazulene, 3,8-Dimethyl-5-(2-propyl)azulene, 7-Isopropyl-1,4-dimethylazulene, AZ 8, AZ 8 Beris, Azulen-Beris, Azulon, Azunol, Cuteazul, Eucazulen, Guaiazulene, Guaiazulene blue, Kessazulen, NSC 4714, Purazulen, S-Guaiazulene, Silazulon, Uroazulen, Vaumigan, Vetivazulen
InChI formel InChI=1S/C15H18/c1-10(2)13-7-5-11(3)14-8-6-12(4)15(14)9-13/h5-10H,1-4H3
SMIL CC(C)c1ccc(C)c2ccc(C)c2c1
IUPAC navn 1,4-dimethyl-7-propan-2-ylazulen
Molekylvægt (g/mol) 198.3
Formel vægt 198.1409