Få mere at vide
Guaiazulene, 99%
Artikelnummer. 11984451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11984451 10 g Glass bottle 10g
1 options
Artikelnummer. 11984451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120200100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 489-84-9 | C15H18 | 198.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 489-84-9
Molekylær formel C15H18
Molekylvægt (g/mol) 198.31
InChI nøgle FWKQNCXZGNBPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym guaiazulene, 1,4-dimethyl-7-isopropylazulene, azulon, vetivazulen, azunol, 7-isopropyl-1,4-dimethylazulene, eucazulen, guajazulene, kessazulen, purazulen
PubChem CID 3515
ChEBI CHEBI:5550
IUPAC navn 1,4-dimethyl-7-propan-2-ylazulene
SMIL CC1=C2C=CC(=C2C=C(C=C1)C(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guaiazulene
Smeltepunkt 29.0°C to 31.0°C
Farve Blue
Tæthed 0.9700g/mL
Kogepunkt 153.0°C (7.0 Torr)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 10 g
Beilstein 05,II,473
Merck Index 15,459
Specifik vægtfylde 0.97
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25%. Other solubilities: soluble in ethanol, ethyl ether and ethyl acetate
Formel vægt 198.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Low Melting Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guaiazulene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.