Få mere at vide
Guaiacol, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10726101 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10726101 100 g Amber glass bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 10726101 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. G/0950/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 90-05-1
Smeltepunkt 27°C
Kogepunkt 205°C
Emballage Amber glass bottle
Molekylær formel C7H8O2
MDL nummer 2185
Mængde 100 g
Synonym guaiacol, o-methoxyphenol, 2-hydroxyanisole, phenol, 2-methoxy, pyrocatechol monomethyl ether, methylcatechol, guaiastil, guaicol, 1-hydroxy-2-methoxybenzene, pyroguaiac acid
InChI nøgle LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC=C1O
IUPAC navn 2-methoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 124.139
PubChem CID 460
ChEBI CHEBI:28591
Formel vægt 124.14g/mol
Fysisk form Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guaiacol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.